Ac-LEVD-CHO
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260065M001EA 129 EUR InStock
ALEXALX260065M001 ENZOALX260065M001
Ac-LEVD-CHO
Protéines et Peptides
Inhibitor of caspase-4 and -5
Reversible inhibitor of caspase-4. Also inhibits caspase-5.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité