Z-D(OMe)E(OMe)VD(OMe)-FMK
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260072M001 ALX260072M005
ENZOALX260072M001EA 437 EUR InStock
ENZOALX260072M001 ENZOALX260072M005
Z-D(OMe)E(OMe)VD(OMe)-FMK
Protéines et Peptides
Inhibitor of caspase-3 and -7
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-3 and -7.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité