Z-IE(OMe)TD(OMe)-Fmk
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260073M005EA 2290 EUR InStock
ALEXALX260073M005 ALEXALX260073M001 ENZOALX260073M001
Z-IE(OMe)TD(OMe)-Fmk
Protéines et Peptides
Caspase and granzyme inhibitor
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-8 and granzyme B. Inhibits also caspase-10.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité