Z-YVAD(OMe)-FMK
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX260074M001EA 552.2 EUR InStock
ENZOALX260074M001 ALEXALX260074M001
Z-YVAD(OMe)-FMK
Protéines et Peptides
Inhibitor of caspase-1 and -4
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-1. Inhibits also caspase-4.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité