Z-VE(OMe)ID(OMe)-FMK
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260075M001EA 465 EUR InStock
ALEXALX260075M001 ENZOALX260075M001
Z-VE(OMe)ID(OMe)-FMK
Protéines et Peptides
Caspase-6 inhibitor
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-6.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité