Z-LE(OMe)HD(OMe)-Fmk
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX260076M001EA 453.2 EUR InStock
ENZOALX260076M001 ALEXALX260076M001 ALEXALX260076M005
Z-LE(OMe)HD(OMe)-Fmk
Protéines et Peptides
Caspase-9 inhibitor
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-9. The carboxyl groups are OMe ester form to enhance cell permeability. If purified enzyme is used, esterase should be added for the hydrolysis of the ester groups.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité