Ac-LEHD-CHO
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260079M001EA 137 EUR InStock
ALEXALX260079M001 ENZOALX260079M001 ALEXALX260079M005 ENZOALX260079M005
Ac-LEHD-CHO
Protéines et Peptides
Caspase-9 inhibitor
Reversible aldehyde inhibitor of caspase-9 and related cysteine proteases. Sequence is from combinatorial experiments.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité