Proteasome inhibitor II aldehyde
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260090M005
ENZOALX260090M005EA 308 EUR InStock
ENZOALX260090M005
Proteasome inhibitor II aldehyde
Protéines et Peptides
Potent and cell permeable proteasome inhibitor. Inhibits the chymotrypsin-like activity of the 26S proteasome (MCP; multicatalytic proteinase complex). Does not inhibit the peptidylglutamyl-peptide hydrolyzing activity of the MPC.
White to off-white powder.
Soluble in DMSO.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité