N-(1-Naphthalenylsulfonyl)-Ile-Trp-aldehyde
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260133M001 ALX260133M005
ENZOALX260133M001EA 209 EUR InStock
ENZOALX260133M001 ENZOALX260133M005
N-(1-Naphthalenylsulfonyl)-Ile-Trp-aldehyde
Protéines et Peptides
Cathepsin-L inhibitor
Potent, selective and reversible inhibitor of human cathepsin L (IC50=1,9 nM). Inhibits release of Ca²⁺ and hydroxyproline from bone in vitro.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité