Z-WEHD-FMK
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260140R100EA 316 EUR InStock
ALEXALX260140R100 ENZOALX260140R020 ENZOALX260140R100 ALEXALX260140R020
Z-WEHD-FMK
Protéines et Peptides
Inhibitor of caspase-1, -4 and -5
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-1 and -5. Inhibits also caspase-4. Designed as a methyl ester to facilitate cell permeability.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité