Z-DEVD-FMK
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260141R020 ALX260141R100
ENZOALX260141R020EA 272.8 EUR InStock
ENZOALX260141R020 ENZOALX260141R100
Z-DEVD-FMK
Protéines et Peptides
Inhibitor of caspase-3 and -7
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-3 and -7.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité