Z-IETD-Fmk
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260144R020 ALX260144R100
ENZOALX260144R020EA 267.3 EUR InStock
ENZOALX260144R020 ENZOALX260144R100
Z-IETD-Fmk
Protéines et Peptides
Caspase and granzyme inhibitor
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-8 and granzyme B. Inhibits also caspase-10. The inhibitor is designed as a methyl ester to facilitate cell permeability. 
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité