Z-FA-FMK
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260148R100EA 323 EUR InStock
ALEXALX260148R100 ENZOALX260148R100 ENZOALX260148R020 ALEXALX260148R020
Z-FA-FMK
Protéines et Peptides
Cathepsin inhibitor
Cell permeable negative control for FMK-labelled caspase inhibitors. Irreversible inhibitor of cathepsins B, L, and S, and likely cathepsin H, as well as cruzain and papain. Has been shown to inhibit effector, but not initiator, caspases in vitro, and suppress some forms of apoptosis. Has been used in vivo.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité