L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Z-YVAD-FMK
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260154R020 ALX260154R100
ENZOALX260154R020EA 275 EUR InStock
ENZOALX260154R020 ENZOALX260154R100
Z-YVAD-FMK
Protéines et Peptides
Inhibitor of caspase-1 and -4
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-1. Inhibits also caspase-4.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité