Z-VRPR-FMK
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260166M001 ALX260166MC05
ENZOALX260166M001EA 731.5 EUR InStock
ENZOALX260166M001 ENZOALX260166MC05
Z-VRPR-FMK
Protéines et Peptides
MALT1 inhibitor
The proteolytic activity of the paracaspase MALT1 is key to NF-κB and T cell activation. Z-VRPR-FMK is a selective MALT1 inhibitor of such proteolytic activity.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité