Microcystin-LA, Enzo Life Sciences
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX350096C025EA 254.1 EUR InStock
ENZOALX350096C025 ALEXALX350096C025 ENZOALX350096C100 ALEXALX350096C100
Microcystin-LA, Enzo Life Sciences
Protéines et Peptides
Inhibitor of PP2A and calcineurin
Analog of microcystin-LR (Prod. No. ALX-350-012) with Ala substituted in place of Arg. Inhibits protein phosphatase 2A (PP2A) and protein phosphatase 3 (PP3) more potently than protein phosphatase 1 (PP1). Ozonation of toxic water samples does lead to a complete loss of the microcystins and their toxicity.
Isolated from Microcystis aeruginosa.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité