Chlorotoxin, Enzo Life Science
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX630069C500EA 1343.1 EUR InStock
ENZOALX630069C500 ALEXALX630069C500
Chlorotoxin, Enzo Life Science
Protéines et Peptides
Potent neurotoxin. Small conductance Cl- channel blocker. Highly specific marker for glioma cells and tumors of neuroectodermal origin. Inhibits the activity of matrix metalloproteinase-2 (MMP-2).
  • Cl- channel blocker
Lyophilized.
Soluble in water
Informations de commande: Quantity: Vial contains exactly 0.55mg (0.14µmol)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité