Mu-Phe-hPhe-FMK, Enzo Life Sciences
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI3230001EA 253 EUR InStock
ENZOBMLEI3230001 ALEXBML-EI323-0001
Mu-Phe-hPhe-FMK, Enzo Life Sciences
Protéines et Peptides
Cathepsin inhibitor
Irreversible, non-toxic, cell-permeable inhibitor of cysteine proteases calpain, cathepsins B and L, and Trypanosome trypanopain. Can be used in vitro (typically 20 µM) or in vivo. Inhibits tumor formation and growth.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité