Mastoparan
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLG4100001EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLG4100001 ALEXBML-G410-0001
Mastoparan
Protéines et Peptides
Mast cell degranulating peptide.
Cell permeable, amphiphilic, mast cell degranulating tetradecapeptide. Stimulates glycogenolysis and phospholipase D2 (PLD2) activity. Alters G-proteins in brain membranes. Directly activates G proteins by a mechanism analogous to that of G protein-coupled receptors. Acts preferentially on Gi and Go rather than Gs. Stimulates exocytosis and phosphoinositide breakdown in a variety of cells. Inhibits calmodulin, and activates PLA2. Acts as a mitogen in Swiss 3T3 cells and stimulates pertussis toxin-sensitive arachidonate release without phosphoinositide breakdown.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité