GP antagonist-2
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLG5100001EA 253 EUR InStock
ENZOBMLG5100001 ALEXBML-G510-0001
GP antagonist-2
Protéines et Peptides
G protein antagonist
Selective, competitive and reversible G-protein antagonist. Inhibits the activation of Gi or Go by M2 muscarinic cholinergic receptors (mAChR) and Gs by beta-adrenergic receptors in reconstituted phospholipid vesicles. Inhibition is reversible and competitive with respect to receptor binding to G proteins. Substance P (Prod. No. ALX-167-003) related compound.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité