CaM kinase II (290-309)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P200-0500EA 185 EUR InStock
ALEXBML-P200-0500 ENZOBMLP2000500
CaM kinase II (290-309)
Protéines et Peptides
CaM kinase inhibitor
Synthetic peptide with sequence from Ca²⁺/calmodulin-dependent protein kinase II pseudosubstrate site. Peptide binds calmodulin tightly and inhibits calmodulin-requiring enzymes including CaMKII, phosphodiesterase and calcineurin. IC50=52 nM for CaMKII in the presence of 100 nM calmodulin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité