CaM kinase II (281-309)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP2010500EA 355.3 EUR InStock
ENZOBMLP2010500 ALEXBML-P201-0500
CaM kinase II (281-309)
Protéines et Peptides
CaM kinase inhibitor
Sequence is from Ca²⁺/calmodulin-dependent kinase A subunit negative regulatory sequence containing the calmodulin binding site (290-309) plus autophosphorylation site (Thr286). Peptide can be phosphorylated at Thr286 by PKC. Useful as a CaM binding peptide and inhibits CaMKII by blocking Ca²⁺/CaM activation and the enzyme active-site. IC50=80 nM, CaM binding; IC50=2 µM, active-site.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité