PKI
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P203-0500EA 160 EUR InStock
ALEXBML-P203-0500 ENZOBMLP2030500
PKI
Protéines et Peptides
PKA inhibitor
Sequence is from the heat-stable skeletal muscle inhibitor protein of PKA. Peptide binds to the catalytic subunit of PKA and displaces the regulatory subunit. Mimics protein substrate by binding to the catalytic site via the Arg-cluster basic residues. Ki =2,3 nM for PKA.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité