PKI
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP2040001EA 162.8 EUR InStock
ENZOBMLP2040001 ALEXBML-P204-0001
PKI
Protéines et Peptides
PKA inhibitor
Competitive inhibitor of PKA (Ki =1,7 nM).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité