Protein kinase C (19-31) (2)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP2060001EA 157.3 EUR InStock
ENZOBMLP2060001 ALEXBML-P206-0001
Protein kinase C (19-31) (2)
Protéines et Peptides
PKC inhibitor
Shorter and more potent inhibitor of PKC (IC50=100 nM) than Protein Kinase C (19-36), Pseudosubstrate Inhibitor (BML-P150).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité