PKI (14-22) amide (myristoylated)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P210-0500EA 130 EUR InStock
ALEXBML-P210-0500 ENZOBMLP2100500
PKI (14-22) amide (myristoylated)
Protéines et Peptides
PKA inhibitor
Heat-stable protein kinase inhibitor (PKI) peptide sequence (14-22). N-terminus is myristoylated to increase cell membrane permeability. The non-myristoylated version of this peptide is a highly specific inhibitor of cAMP-dependent protein kinase (PKA) with Ki=36 nM. This product is a useful tool for studying PKA in cellular systems.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité