AIP
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P211-0001EA 159 EUR InStock
ALEXBML-P211-0001 ENZOBMLP2110001
AIP
Protéines et Peptides
CaM kinase inhibitor
AIP (autocamtide-2-related inhibitory peptide) is a highly specific and potent inhibitor of CaM kinase II. This peptide is derived from the CaM kinase II substrate autocamtide-2 (BML-P101) but alanine is substituted for threonine at the 9-position. AIP at 1 µM completely inhibited CaM kinase II but did not affect PKC, PKA, CaMKIV and other brain extract kinases. A cell-permeable, myristoylated version is available (BML-P212).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité