Human SOS-1
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP3050001EA 110 EUR InStock
ENZOBMLP3050001 ALEXBML-P305-0001
Human SOS-1
Protéines et Peptides
PI3 kinase inhibitor
SH3 binding sequence of guanine nucleotide exchange factor hSOS which is a ligand for the adaptor protein Grb2 SH3 domain. Blocks SOS/Grb2 interaction and thereby prevents Ras activation via receptor protein tyrosine kinases. Km=5,6 µM for N-terminal SH3 of Grb2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité