N-Acetyl-Leu-Leu-Methional
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1000005 BMLPI1000025
ENZOBMLPI1000005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLPI1000005 ENZOBMLPI1000025
N-Acetyl-Leu-Leu-Methional
Protéines et Peptides
Calpain inhibitor
Cell-permeable, peptide aldehyde inhibitor of calpain and other neutral cysteine proteases. Potent inhibitor of cathepsin L (Ki=0,6 nM) and cathepsin B (Ki=100 nM).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dfca3629b745f282b87ad6444eb2cd2e0cad18f&vid=f91b049eb6b004ba2c5a0a81fa6039fcc5f83b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité