AAF-CMK
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLPI1230025EA 327.8 EUR InStock
ENZOBMLPI1230025 ALEXBML-PI123-0025 ALEXBML-PI123-0005
AAF-CMK
Protéines et Peptides
Tripeptidyl peptidase inhibitor
A serine protease inhibitor which irreversibly inhibits tripeptidyl peptidase II (TPPII), a giant protease which may substitute for some proteasome functions, and reversibly inhibits TPPI. Shows only marginal inhibition of the chymotrypsin-like activity of the proteasome.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité