Z-AAF-CMK
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-PI124-0005EA 101 EUR InStock
ALEXBML-PI124-0005 ENZOBMLPI1240005
Z-AAF-CMK
Protéines et Peptides
Negative control for AAF-CMK
Negative control for serine protease inhibitor AAF-CMK which inhibits tripeptidyl peptidase II (TPPII), a giant protease which may substitute for some proteasome functions. Blockage of the N-terminus by the Benzyloxycarbonyl or “Z” group abolishes the activity of the AAF-CMK inhibitor.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité