Boc-Gly-Val-Val-CHO
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1280005 BMLPI1280025
ENZOBMLPI1280005EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLPI1280005 ENZOBMLPI1280025
Boc-Gly-Val-Val-CHO
Protéines et Peptides
gamma-secretase inhibitor
A novel substrate-based (gamma-40 site) aldehyde inhibitor of gamma-secretase. In whole cells overexpressing amloid ß protein precursor, Boc-GVV-CHO dose-dependently inhibited amyloid ß cleavage. gamma-secretase is an important therapeutic target for strategies designed to lower amyloid ß production.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7f3bf5c0e713f3b0e4dad27dd30005a6c161467&vid=4c69dfe8c40f802638b71d9f1207a6c0ac4d7ef9&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité