STT negative control for gelatinase
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-PI137-0005EA 442 EUR InStock
ALEXBML-PI137-0005 ALEXBML-PI137-0001 ENZOBMLPI1370005
STT negative control for gelatinase
Protéines et Peptides
MMP inhibitor
STTHWGFTLS is ten times less potent than, thus a negative control for CTTHWGFTLC (Prod. No. BML-PI136), which is a specific inhibitor of the gelatinases MMP-2 and MMP-9. Can be used in in vitro studies, zymography and in situ zymography, in tissue culture, and in vivo.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité