CinnGEL 2-methylester
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLPR1150001EA 159.5 EUR InStock
ENZOBMLPR1150001 ALEXBML-PR115-0001
CinnGEL 2-methylester
Protéines et Peptides
PTP1B inhibitor
Novel peptoid inhibitor of PTP1B (IC50=1,3 µM). Methyl ester (for cell permeability) is hydrolyzed to active inhibitor by intracellular esterases.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité