Dolastatin 15
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLT1240001EA 249.7 EUR InStock
ENZOBMLT1240001 ALEXBML-T124-0001
Dolastatin 15
Protéines et Peptides
Marine natural product from the sea hare Dolabella auricularia. Noncompetitively inhibits binding of vincristine to tubulin but has been shown to bind to the RZX/MAY region. Inhibits microtubule assembly and induces apoptosis and Bcl-2 phosphorylation in several malignant cell types.
  • Microtubule inhibitor
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité