Ion channel ligand library, Screen-Well®
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBML28050100EA 922.9 EUR InStock
ENZOBML28050100 ALEXBML-2805-0100 ENZOBML28050500 ALEXBML-2805-0500
Ion channel ligand library, Screen-Well®
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
The Screen-Well® ion channel ligand library contains 71 ion channel blockers and openers for use in characterising and identifying ion channels in individual cells or tissue.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité