Serotonergic ligand library, Screen-Well®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BML28130100 BML28130500
ENZOBML28130100EA 2550.9 EUR InStock
ENZOBML28130100 ENZOBML28130500
Serotonergic ligand library, Screen-Well®
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
The Screen-Well® serotonergic ligands plate contains 79 ligands including endogenous neurotransmitters, agonists, antagonists, and marketed drugs. The library is ideal for screening or identifying recombinant orphan G protein coupled receptors, target validation, secondary screening, assay development, and other pharmacological applications. The serotonergic ligands plate is 1 plate of the larger neurotransmitter library which contains over 680 ligands.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité