L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cardiotoxicity library, Screen-Well®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BML28500100 BML28500500
ENZOBML28500100EA 2220 EUR InStock
ENZOBML28500100 ENZOBML28500500
Cardiotoxicity library, Screen-Well®
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
The Screen-Well® cardiotoxicity library is a focused collection of 130 compounds with defined and diverse cardiotoxicity, including ion channel blockage, mitochondrial toxicity, arrhythmia, fibrosis, and many more. A variety of structurally and mechanistically different compound classes are included, as well as nontoxic controls. The compounds are dissolved in DMSO at 10 mM and aliquoted into deep-well plates. The library is an essential tool for predictive toxicology screening and assay development.
Informations de commande: Contains 130 compounds with defined and diverse cardiotoxicity. A variety of structurally and mechanistically different compound classes, as well as nontoxic controls, are included.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité