L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Histaminergic ligand library, Screen-Well®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BML28160100 BML28160500
ENZOBML28160100EA 545 EUR InStock
ENZOBML28160100 ENZOBML28160500
Histaminergic ligand library, Screen-Well®
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
The Screen-Well® histaminergic and melatonin ligands plate contains 41 ligands including endogenous neurotransmitters, agonists, antagonists, and marketed drugs. The library is ideal for screening or identifying recombinant orphan G protein coupled receptors, target validation, secondary screening, assay development, and other pharmacological applications. The Histaminergic and Melatonin Ligands plate is 1 plate of the larger neurotransmitter library which contains over 680 ligands.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité