Hottes à flux laminaire sans raccordement, Chemcap™ Clearview™
Fournisseur: BIGNEAT LTD.
BC4002/F/HP BC1004/AM BC1004/MP/HP BC6003/F/HP BC0603-4 BC1206-4 BC1506-4
BIGNBC4002/F/HPEA 0 EUR InStock
BIGNBC4002/F/HP 135-1959 135-0677 BIGNBC6003/F/HP BIGNBC0603-4 BIGNBC1206-4 BIGNBC1506-4
Hottes à flux laminaire sans raccordement, Chemcap™ Clearview™
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
Les hottes à flux laminaire sans raccordement Chemcap™ Clearview™ sont dotées d'un système de filtration au charbon Chemcap™. Gamme de six tailles de hotte standard avec un panneau de commande à clavier avec boutons tactiles et indicateur de maintenance. Comprend une lampe fluorescente 18 W et un plateau en PVC qui offre une excellente résistance chimique et retient les déversements.
Les hottes sont fabriquées en acier recouvert de polyester ; les panneaux transparents sont en acrylique et sont résistants à la corrosion.
  • Entièrement portable
  • Vision panoramique Clearview
  • BC 4002 dispose d'un accès à enveloppe pleine largeur
  • Les modèles BC 6003 à BC 1204 disposent d'un accès à la zone de travail par l'avant en forme de poire
  • Les hottes BC 1206 et BC 1506 sont équipées d'un double ventilateur, d'un empilement de deux filtres et disposent d'un accès à la zone de travail par l'avant en trapèze
Protection de l'opérateur : les hottes filtrantes Chemcap™ protègent l'opérateur contre les fumées, les aérosols et/ou les particules pendant les procédures de laboratoire.
Options de filtration carbone/HEPA Chemcap™ : les filtres sont inclus - les plus fréquemment utilisés, MP (universels) et OS (lorsque les vapeurs organiques prédominent) sont répertoriés ci-dessous, avec ou sans filtration HEPA. D'autres types de filtre, H+ (acides), F (formaldéhyde), AM (ammoniaque), sont disponibles sur demande.
Alimentation : 230 V, c.a., 50 Hz, 5 Amp, 1 Ø (sur demande 110 V, c.a., 60 Hz, 8 Amp, 1 Ø).
Certifications: Chemcap™ Clearview™ est conforme aux exigences de toutes les principales normes de confinement et de filtration : Normes US ASHRAE 110 : 1995 12-203 (pour le confinement)
Norme britannique BS 7989:2001 (pour l'efficacité du filtre et la capacité de rétention). Un déflecteur arrière est nécessaire en option, veuillez contacter Avantor pour plus de détails.
Norme française AFNOR NFX 15-211:2009 - Classe 1 (pour la capacité de rétention des filtres)
Informations de commande: Veuillez contacter Avantor pour plus d'informations sur les autres types de filtres et les autres options, y compris supports mobiles et options de service.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité