pH indicator, bromo cresol purple tablets, Lovibond®
Fournisseur: Lovibond
515700BT 515701BT
LOVI515700BTEA 37 EUR InStock
LOVI515700BT LOVI515701BT
pH indicator, bromo cresol purple tablets, Lovibond®
Kits de tests environnementaux
Indicator for pH range 5,2 to 6,8.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité