Flacons, col large, carré ou rectangulaire, avec bouchon à visser, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
LC220-01
215-0724EA 517 EUR InStock
215-0724
Flacons, col large, carré ou rectangulaire, avec bouchon à visser, Corning® Gosselin™
Flacons Flacons en plastique
PEHD, translucide, avec bouchon à vis.
  • Bonne résistance chimique, bonne résistance à la température
  • Conditionnement en conditions d'asepsie
  • Excellente résistance aux chocs
Flacons compacts. Col large, facile à remplir. Le PE translucide garantit une bonne visibilité du niveau. Avec graduations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité