Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Silicone fluide, 10 cSt DC 200

Fournisseur: Serva
Synonyms: Huile de silicone

SERA35132.01EA 0 EUR InStock
SERA35132.01
Silicone fluide, 10 cSt DC 200
Silicone fluide
Silicone DC 200 fluid


Densité: 0,934…0.940 g/ml (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00084411
Numéro CAS: 63148-62-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité