Silicone fluide, 100 cSt DC 200
Fournisseur: Serva
Synonyms: Huile de silicone
SERA35135.01EA 0 EUR InStock
SERA35135.01
Silicone fluide, 100 cSt DC 200
Silicone fluide
Silicone DC 200 fluid
Numéro MDL: MFCD00084411
Numéro CAS: 63148-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité