Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Fournisseur: Immunoreagents
IMMRRBXSH-003-DEA 142 EUR InStock
IMMRRBXSH-003-D
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité