VWR®, Bains à sec numériques
Fournisseur: VWR Collection
460-0349EA 870 EUR InStock
460-0349 460-0350 460-0351 460-0352
VWR®, Bains à sec numériques
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Les chauffages de bloc numériques VWR polyvalents à forte puissance et à température constante sont économiques et compacts. Ces modèles numériques, avec couvercle chauffant, fournissent des résultats reproductibles, une uniformité exceptionnelle de la température et sont idéals pour une large gamme d’applications. Le mode d’étalonnage de température permet à l’utilisateur de calibrer l’unité sur un dispositif de la température externe. En mode minuterie, une alarme sonnera lorsque le délai arrive à zéro et que l’unité a atteint le point de température de consigne.
  • Design compact et faible encombrement
  • Plage de température de la température ambiante +5 à 120 °C
  • Voyant de chaleur lorsque la température est supérieure à 40 °C
  • Pour blocs de chauffage modulaires interchangeables VWR® et tubes dont la capacité est comprise entre 0,2 et 50 ml
  • Utilisable à une température de 18 à 33 °C, 20 à 80 % d’humidité relative, sans condensation
Ces unités polyvalentes sont dédiées à l’incubation et l’activation de cultures, réactions enzymatiques, immunodosages, protéines dénaturantes, applications d’ADN, ELISA, points de fusion/d’ébullition et autres procédures de laboratoire.
Contrôle par microprocesseur: le régulateur de température à microprocesseur PID, avec sonde externe RTD en option, offre une stabilité de température aussi basse que ±0,1 °C avec une uniformité de température aussi basse que ±0,1 °C. Les échantillons sont chauffés à température rapidement et avec précision, le temps de chauffage à 100 ºC est de 50 minutes. La température est ajustée par incréments de 0,1 °C.
Affichage LED: commandes tactiles avec affichages LED clairs et distincts de la température et du temps. Affiche la température de réglage et la température réelle. La minuterie affiche le temps écoulé lorsqu’elle est programmée selon les limites définies par l’utilisateur, et éteint l’appareil lorsque le temps atteint zéro.
Les unités peuvent accueillir des blocs de chauffage modulaires interchangeables séparés, qui acceptent divers collecteurs d’échantillons tels que des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons, des microplaques et des bandelettes ou tubes PCR. Les blocs comprennent un puits thermométrique et sont dotés d’un contact étroit tube-bain pour une rétention maximale de la chaleur. Tous les chauffages de bloc à sec comprennent un support de tige intégré pour le montage de la sonde.
Certifications: TUV, conforme RoHS.
Informations de commande: Fournis sans blocs de chauffage - veuillez les commander séparément. Set en option, avec sonde de température externe pour surveiller la température réelle du bloc ou de l’échantillon.
Attention: Pour éviter tout risque électrique, ne versez ni eau ni aucun autre fluide dans l’ouverture du puits ou du bain. L’unité est conçue pour être utilisée uniquement comme bain sec/incubateur.
* TA = température ambiante
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité