L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Active gauge displays
Fournisseur: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
D39568000 D39565000 D39566000 D39567000 D39561000
EDWAD39568000EA 2430 EUR InStock
EDWAD39568000 619-0223 619-0224 619-0225 EDWAD39561000
Active gauge displays
Pompe Jauges de vide
The active gauge displays are a range of simple, low cost units for the measurement and control of vacuum from atmosphere to 10-9 mbar.
  • Single switch with LED indication for gauge head selection
  • Option of two adjustable set-points with relay status indication
  • Mains power input supply via IEC connector
  • Clear analog display covers the whole gauge head pressure range
  • Available with both bench top use or panel mounting
Information de livraison: Supplied with tilt feet for convenient bench top mounting and panel mounting kit to DIN 43700 standard.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité