Flacons HPLC, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
1129820 1129821
215-2063EA 165 EUR InStock
215-2063 215-2064
Flacons HPLC, DURAN®
Flacons Flacons HPLC
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, avec bouchon à visser en PP bleu.
  • Connection of different hose diameters (1,6 and 3,2 mm) and sterile pressure equalisation sets possible
  • Unused ports can be sealed with silicone blanking seals
  • Pressure resistant conforms to DIN ISO 1595
Applications types: transfert de liquides en toute sécurité dans un système stérile et clos (réduction de l'évaporation). Comprennent une graduation facile à lire et une grande plage inscriptible. Système complet se composant d'un flacon de laboratoire en DURAN® Pressure plus avec un bouchon à visser à 4 ports, de quatre raccords à visser (filetage M8, noir) et de joints en silicone.
Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité