L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cannon-Fenske viscometers, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP46460-100 SP46460-150 SP46460-200 SP46460-300 SP46460-350 SP46460-400 SP46460-50
SCERSP46460-100EA 323 EUR InStock
SCERSP46460-100 SCERSP46460-150 SCERSP46460-200 SCERSP46460-300 SCERSP46460-350 SCERSP46460-400 SCERSP46460-50
Cannon-Fenske viscometers, KIMBLE®
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
This viscometer requires calibration against a standard liquid of known viscosity or against a second viscometer with known constant.
  • Permanently marked with individual serial number
  • Lines and legend are printed black
  • Viscosity ranges shown for an efflux time greater than 200 seconds
Cannon-Fenske viscometers for kinematic viscosities of transparent liquids.
Certifications: ASTM D445 designed from ASTM D446.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité