Récipients, col large, avec bouchon à vis, Sterilin®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sterilin®
215-2289EA 414 EUR InStock
215-2289
Récipients, col large, avec bouchon à vis, Sterilin®
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
En PS, avec bouchon non jointé en plastique urée blanc
  • Le col large permet de stocker facilement les échantillons encombrants en une pièce
  • Adaptés au transfert direct de l'échantillon du patient au récipient
  • Marquage CE selon la directive européenne 98/79/CE
Récipients multi-usages jetables. Idéaux pour les échantillons liquides, solides, alimentaires et d'histologie.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité